Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Identifiez des protéines possédant des domaines phosphoinositides
337.00€ - 1056.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
---|---|
Type de produit | Dosage des phospholipides |
Format | Membrane |
Gamme de produits | PIP Strips™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10768044
|
Invitrogen™
P23750 |
2 barrettes |
337.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10728234
|
Invitrogen™
P23751 |
10 barrettes |
1056.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les membranes de bandelettes PIP sont conçues pour l’identification des protéines possédant des domaines phosphoinositides et pour l’analyse de leurs spécificités de liaison des lipides. Les membranes de bandelettes PIP facilitent l’analyse des interactions entre les protéines phosphoinositides par des dosages de superposition protéine-lipide. Les protéines peuvent être détectées à l’aide de procédures standard de transfert Western en association avec des systèmes de génération de signaux à médiation HRP (phosphatase alcaline et péroxydase de raifort) à haute performance.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, membranes (générales) et lipides, membrane du plasma, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Membrane | |
Température ambiante |
Dosage des phospholipides | |
PIP Strips™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.