Learn More
MON1A Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498438 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498438 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498438 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335801PCP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
MON1A Polyclonal antibody specifically detects MON1A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MON1A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène FLJ97088, MON1 homolog A (yeast), SAND1MGC13272, vacuolar fusion protein MON1 homolog A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein of human MON1A.
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84315
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG