Learn More
Monkeypox Virus A29 Antibody (0036), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613975 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613975 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613975 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318814APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus A29 Monoclonal specifically detects Monkeypox Virus A29 in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Monkeypox Virus A29
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 0036
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A29 Protein expressed from HEK293 cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus