missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43764DL594
418.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Monkeypox Virus I1L | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 594 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu