missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monomethyl auristatin F (MMAF) Antibody (A5G11-R), Novus Biologicals™

Code produit 30115691 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30115691 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30115691 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP333119

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Monomethyl auristatin F (MMAF) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin F (MMAF) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Monomethyl auristatin F (MMAF)
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone A5G11-R
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:1000
Formule PBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol
Alias de gène 745017-94-1, mafodotin, MMAF (GMP)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Monomethyl auristatin F (MMAF) coupled with OVA.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.