missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MORN1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200049319 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18493391 0.1 mL 0.10mL
18402261 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18493391 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP194013

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MORN1 Polyclonal antibody specifically detects MORN1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MORN1
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gène MORN repeat containing 1, MORN repeat-containing protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:YYEGAFVDGEITGEGRRHWAWSGDTFSGQFVLGEPQGYGVMEYKAGGCYEGEVSHGMREGHGFLVDRDGQVYQGSFHDNKRHGPGQMLFQNGDKYDGDWVRDRRQGHGVLRCADGSTYKGQWHSDVFSGLGS
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79906
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.