Learn More
Brady™ Liaison de raccordement en polyéthylène moulé
Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
66.05€
Spécification
Quantité | 36/paquet |
---|---|
Type | Maillon de connexion |
Matériau | Polyéthylène moulé |
À utiliser avec (application) | Sert à fixer des longueurs de chaîne de façon permanente ou à réparer des maillons de chaîne |
Longueur (métrique) | 50.8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11751296
|
Brady™
078248 |
Noir |
66.05€
1 pack |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741296
|
Brady™
078247 |
Blanc |
66.05€
1 pack |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
Spécification
36/paquet | |
Polyéthylène moulé | |
50.8 mm | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |
Maillon de connexion | |
Sert à fixer des longueurs de chaîne de façon permanente ou à réparer des maillons de chaîne | |
2 in. | |
50 mm |