missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human, FITC,PE, Clone: X39,X40, BD FastImmune™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 340458
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Monoclonal antibody specifically detects in Human samples. It is validated for .
Spécification
| Monoclonal | |
| FITC/PE | |
| 50 Tests | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ, IgG1 κ |
| X39, X40 | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu