missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Escherichia coli K99 pili, Mouse, Clone: K9911-201.3, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli K99 pili.
Marque: Abnova MAB8331.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Escherichia coli K99 pili | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Bacteria, E. coli | |
| Liquid |
| ELISA | |
| K9911-201.3 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli K99 pili. | |
| In PBS, pH 7.4 | |
| Purified Escherichia coli K99 pili. | |
| RUO | |
| These antibodies do not cross-react with K99-negative E. coli, E. coli K88ac, E. coli 987P, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, or Strep. agalactiae. | |
| Store at -20°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu