missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis E virus ORF 3, Mouse, Clone: 5576f, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Hepatitis E virus ORF 3.
Marque: Abnova MAB8940.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Hepatitis E virus ORF 3 | |
| Monoclonal | |
| 1 ug/uL | |
| Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Hepatitis E virus ORF 3. | |
| In citrate-Tris-HCl, pH7.0 (0.02% Proclin 300) | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids 34-123 of Hepatitis E virus ORF 3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 5576f | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| This antibody recognizes recombinant protein Hepatitis E virus ORF 3. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu