missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Fc gamma RI/CD64 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

214.00€ - 503.00€

Spécification

Antigène Fc gamma RI/CD64
Clone 290322
Concentration LYOPH
Dilution Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18780068
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB20741-SP
25 μg
214.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18170951
Afficher les documents
R&D Systems
MAB20741
100 μg
503.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Spécification

Spécification

Fc gamma RI/CD64
LYOPH
Flow Cytometry, CyTOF
Unconjugated
Rat
Mouse
P26151
2209
NS0-derived recombinant mouse Fc gamma RI extracellular domain Glu25-Pro297 Accession # P26151
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Fc gamma RI in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Fc gamma RIA, rhFc gamma RIIB, or rhFc gamma RIIIB is observed.
290322
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD64, CD64 antigen, CD64a, CD64b, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FCGR1B, FcgRI, FcgRIA, FCRI, FcRIA, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Fcgr1
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

For Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis