missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IgA Rabbit anti-Mouse, Clone: RM220 (Biotin), Abnova™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Abnova MAB14940.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rabbit monoclonal antibody raised against native mouse IgA.
- High specificity
- High reactivity
Spécification
| Mouse IgA | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| ELISA (0.005-0.2 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blotting (0.5-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P01878 | |
| Igh-2 | |
| Native purified mouse IgA. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| RM220 | |
| Rabbit monoclonal antibody raised against native mouse IgA. | |
| In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide) | |
| IgA/Igha | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 238447 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu