missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IL-10 R beta Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB53681N-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-10 R beta Monoclonal specifically detects IL-10 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| IL-10 R beta | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q61190 | |
| IL10RB | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-10 R beta Ile21-Ser220 Accession # Q61190 | |
| RUO | |
| 3588 | |
| Mouse | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 547324 | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| CDw210b, CDw210b antigen, CRF2-4IL-10R subunit 2, CRFB4, CRFB4human transmembrane receptor protein; cytokine receptor10CDW210B, D21S58, D21S66, IBD25, IL-10 receptor subunit beta, IL10R beta, IL-10R2, IL-10R2IL-10R subunit beta, IL10RB, IL-10RB, interleukin 10 receptor, beta, Interleukin-10 receptor subunit 2, interleukin-10 receptor subunit beta, member 4 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects mouse IL-10 R beta in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu