missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Integrin alpha 7 Antibody, R&D Systems™

Code produit. 18139980
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
Code produit. Quantité unitSize
18139980 100 μg 100µg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18139980

Marque: R&D Systems MAB3518

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Integrin alpha 7 Monoclonal specifically detects Integrin alpha 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Integrin alpha 7
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 334908
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène NP_032424
Alias de gène FLJ25220, integrin alpha 7 chain, integrin alpha-7, integrin, alpha 7, ITGA7
Symboles de gène(s) ITGA7
Espèces hôtes Rat
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 7 Phe34-Pro1036 Accession # NP_032424
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3679
Spécificité du test Detects mouse Integrin alpha 7 in direct ELISAs. Reactivity with other Integrin alpha 7 isoforms was not tested. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Integrin alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha 9, alpha E, alpha X, recombinant human Integrin alpha L, or alpha 11 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.