missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Rae-1 Pan Specific Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB17582V-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rae-1 Monoclonal specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| Rae-1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q9JI58 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects mouse Rae-1. It recognizes Rae-1 alpha , beta , delta , gamma and epsilon . | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
| Flow Cytometry | |
| 186107 | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| Raet1a | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 delta Leu29-Ser227 Accession # Q9JI58 | |
| RUO | |
| 8480 | |
| Mouse | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu