missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse ULBP-1/MULT-1 Alexa Fluor 350 Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB2588U-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ULBP-1 Monoclonal specifically detects ULBP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| ULBP-1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| ALCAN-beta, MULT-1, N2DL1, N2DL-1, NKG2D ligand 1, NKG2DL, NKG2DL1, RAET1I, RAET1Ialcan-beta, Retinoic acid early transcript 1I, UL16 binding protein 1, UL16-binding protein 1, ULBP1 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects mouse ULBP-1MULT-1. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
| Flow Cytometry | |
| 237104 | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| ULBP1 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse ULBP-1MULT-1 | |
| RUO | |
| 80329 | |
| Mouse | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu