Learn More
Welch™ Pompe à vide MP 601 T
Utilisez ces pompes pour un usage standard. Les pompes à vide Welch Ilmvac™ MP 601 T ont été développées spécifiquement pour répondre aux exigences inhérentes à la génération de vide sans huile.
3418.50€ - 5297.50€
Spécification
Alimentation électrique | 230 V |
---|---|
Modèle | MP 601 T |
Puissance | 370 W |
Fréquence | 50/60 Hz |
Hauteur totale (métrique) | 170 mm |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11862243
|
Welch™
411743 |
75/81 L/min |
3418.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842263
|
Welch™
411943 |
81 l/min |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Faible poids et excellente ergonomie
- Vide limite de 75 à 1 mbar et débits maximaux jusqu’à 138 l/min.
- La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
- Poignée de transport
- Pieds amortisseurs de vibrations
- Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
- Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
- analytiquement pur et sans huile
- Conviviale
- Poids léger, conception robuste
- Conçus pour un fonctionnement en continu
- Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
- Vibrations de fonctionnement minimales
- Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
- Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
Spécification
230 V | |
370 W | |
170 mm | |
<2 mbar |
MP 601 T | |
50/60 Hz | |
Pompe à vide | |
230 V |