Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral AIN-93M
Poudré
88.72€ - 2157.10€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | 35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre |
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Régime alimentaire pour le maintien des rongeurs adultes |
Espèces | Rongeur |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11401452
|
MP Biomedicals™
0296040102 |
2 kg |
88.72€
2kg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11411452
|
MP Biomedicals™
0296040110 |
10 kg |
434.60€
10kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11421452
|
MP Biomedicals™
0296040150 |
50 kg |
2157.10€
50kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Non disponible sous forme de granulés.
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
Rongeur |
35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre | |
Régime alimentaire pour le maintien des rongeurs adultes | |
15 à 30°C |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.