Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de vitamines modifiées Vanderzant pour insectes
Mélange de vitamines sans composants d’origine animale développé ou utilisé dans la culture cellulaire d’insectes.
409.16€ - 1269.88€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Composants | a-tocophérol 8 g/kg, acide ascorbique 270 g/kg, biotine 20 mg/kg, pantothénate de calcium 1 g/kg, chlorure de choline 50 g/kg, acide folique cristallin 250 mg/kg, inositol 20 g/kg, niacinamide 1 g/kg, chlorhydrate de pyridoxine 250 mg/kg, riboflavine 500 mg/kg, chlorhydrate de thiamine 250 mg/kg, trituration de vitamine B12 dans le mannitol 2 g/kg QS avec du dextrose |
Format | Poudre |
À utiliser avec (application) | Le mélange de vitamines de Vandezant pour insectes est un mélange de vitamines exempt de composants d’origine animale développé ou utilisé dans la culture cellulaire d’insectes |
Espèces | Insectes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435712
|
MP Biomedicals™
0290324401 |
1 kg |
409.16€
1kg |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11445712
|
MP Biomedicals™
0290324405 |
5 kg |
1269.88€
5kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mélange de 12 vitamines nécessaires à la culture cellulaire d’insectesComposition (ingrédients, quantité) :
- A-tocophérol, 8 g/kg
- Acide ascorbique, 270 g/kg
- Biotine, 20 mg/kg
- Pantothénate de calcium, 1 g/kg
- Chlorure de choline, 50 g/kg
- Acide folique cristallin, 250 mg/kg
- Inositol, 20 g/kg
- Niacinamide, 1 g/kg
- Chlorhydrate de pyridoxine, 250 mg/kg
- Riboflavine, 500 mg/kg
- Chlorhydrate de thiamine, 250 mg/kg
- Trituration de la vitamine B12 dans le mannitol, 2 g/kg
- Q.S. avec dextrose
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
Insectes |
a-tocophérol 8 g/kg, acide ascorbique 270 g/kg, biotine 20 mg/kg, pantothénate de calcium 1 g/kg, chlorure de choline 50 g/kg, acide folique cristallin 250 mg/kg, inositol 20 g/kg, niacinamide 1 g/kg, chlorhydrate de pyridoxine 250 mg/kg, riboflavine 500 mg/kg, chlorhydrate de thiamine 250 mg/kg, trituration de vitamine B12 dans le mannitol 2 g/kg QS avec du dextrose | |
Le mélange de vitamines de Vandezant pour insectes est un mélange de vitamines exempt de composants d’origine animale développé ou utilisé dans la culture cellulaire d’insectes | |
15°C à 30°C |