missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mpp8 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-71809PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
mpp8 Polyclonal antibody specifically detects mpp8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| mpp8 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| FLJ35237, HSMPP8, M-phase phosphoprotein 8, M-phase phosphoprotein, mpp, M-phase phosphoprotein, mpp8, MPP8, TWA3, Two hybrid-associated protein 3 with RanBPM | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 200 and 250 of human M-phase Phosphoprotein 8 using the numbering given in entry NP_059990.2 (GeneID 54737). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 54737 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu