missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPPED1 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Code produit 30762787 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30762787 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30762787 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347059CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MPPED1 Polyclonal antibody specifically detects MPPED1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MPPED1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène Adult brain protein 239, C22orf1MGC88045, chromosome 22 open reading frame 1, EC 3.1, FAM1AFLJ78907, FLJ50009, FLJ54633,239ABFLJ59965, metallophosphoesterase domain containing 1, metallophosphoesterase domain-containing protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène metallophosphoesterase domain containing 1. (Uniprot# O15442)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 758
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.