missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRCK Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 30038550 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30038550 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30038550 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP146822APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MRCK Polyclonal antibody specifically detects MRCK in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MRCK
Applications Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formule PBS
Alias de gène CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like), CDC42 binidng protein kinase beta, CDC42-binding protein kinase alpha, CDC42-binding protein kinase alpha (DMPK-like), DMPK-like alpha, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0451DKFZp686L1738, MRCK, MRCK alpha, MRCKADKFZp686P1738, Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase alpha, myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding protein kinase alpha, Myotonic dystrophy protein kinase-like alpha, PK428FLJ23347, serine/threonine-protein kinase MRCK alpha, ser-thr protein kinase PK428, ser-thr protein kinase related to the myotonic dystrophy protein kinase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 1560 and 1610 of human myotonic dystrophy protein kinase-like alpha using the numbering given in entry CAH71185.1 (GeneID 8476).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8476
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.