Learn More
MRM1 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18607068 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607068 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607068 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306318PE
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRM1 Polyclonal specifically detects MRM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MRM1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène EC 2.1.1.-, FLJ22578, Mitochondrial large ribosomal RNA ribose methylase, mitochondrial rRNA methyltransferase 1 homolog (S. cerevisiae), rRNA methyltransferase 1, mitochondrial
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRM1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79922
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus