missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 609.00€
Spécification
| Antigène | MRP3 |
|---|---|
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18655885
|
Novus Biologicals
NBP2-37923-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18074724
|
Novus Biologicals
NBP2-37923 |
0.1 mL |
609.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MRP3 Polyclonal specifically detects MRP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| MRP3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O15438 | |
| 8714 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FLPQTDFIIVLADGQVSEMGPYPALLQRNGSFANFLCNYAPDEDQGHLEDSWTALEGAEDKEALLIEDTLSNHTDLTDNDPVTYVVQKQFMRQLSALSSDGEGQGRPVPRRHLGPSEKVQVTEAKADGALT | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ABC31, ATP-binding cassette sub-family C member 3, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3, canalicular multispecific organic anion transporter 2, canicular multispecific organic anion transporter, cMOAT2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EC 6.3.2.4, MLP2DKFZp686E22157, MRP3MOAT-DEST90757, multidrug resistance associated protein, Multidrug resistance-associated protein 3, Multi-specific organic anion transporter D | |
| ABCC3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit