Learn More
MRPL17 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Code produit 18620480 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620480 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620480 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318407IR
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL17 Polyclonal specifically detects MRPL17 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène MRPL17
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène L17mt, LIP2, LYST-interacting protein 2, LYST-interacting protein LIP2, mitochondrial ribosomal protein L17, MRP-L17, MRP-L26, RPL17L, RPML26,39S ribosomal protein L17, mitochondrial
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recognizes region between residues Between Between 25 and 75..
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 63875
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus