Learn More
MRPL34 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Code produit 18039326 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18039326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18039326 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297371IR
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL34 Polyclonal specifically detects MRPL34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MRPL34
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène L34mtMGC24974, MGC2633, mitochondrial ribosomal protein L34, MRP-L34,39S ribosomal protein L34, mitochondrial
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL34 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64981
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus