Learn More
MRPL42 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18613212 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613212 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613212 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297198B
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MRPL42 Polyclonal specifically detects MRPL42 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène MRPL42
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène 39S ribosomal protein L31, mitochondrial, 39S ribosomal protein L42, mitochondrial, HSPC204,28S ribosomal protein S32, mitochondrial, L31mt, mitochondrial ribosomal protein L42, mitochondrial ribosomal protein S32, MRPL31L42mt, MRP-L31MRP-S32, MRPS32MRP-L42, PTD007, RPML31S32mt
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL42 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 28977
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus