missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL44 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Code produit 18477698 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18477698 0.1 mL, Alexa Fluor 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18477698 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP296998AF350

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL44 Polyclonal antibody specifically detects MRPL44 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MRPL44
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 39S ribosomal protein L44, mitochondrial, EC 3.1.26, EC 3.1.26.-, FLJ12701, FLJ13990, FLJ37688, L44MT, mitochondrial ribosomal protein L44, MRP-L44
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MRPL44 (Uniprot#: Q9H9J2; Met1-Ser332)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 65080
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.