missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPL9 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18521764 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18521764 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18521764 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306270MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPL9 Polyclonal antibody specifically detects MRPL9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MRPL9
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène L9mt, mitochondrial ribosomal protein L9, MRP-L9,39S ribosomal protein L9, mitochondrial
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL9 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 65005
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.