Learn More
MRPS12 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Code produit 30761832 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30761832 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30761832 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347027APC
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS12 Polyclonal antibody specifically detects MRPS12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MRPS12
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène 28S ribosomal protein S12, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S12, MPR-S12, MRP-S12, MT-RPS12, ribosomal protein, mitochondrial, S12, RPMS12, RPS12, RPSM12S12mt
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène mitochondrial ribosomal protein S12. (Uniprot# O15235)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6183
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG