Learn More
MRPS22 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18613180 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613180 0.1 mL 0.10mL
18627480 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613180 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2931320.1ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MRPS22 Polyclonal specifically detects MRPS22 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MRPS22
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène C3orf5GK002, COXPD5, GIBT, mitochondrial ribosomal protein S22, MRP-S2228S ribosomal protein S22, mitochondrial, RPMS22, S22mt
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-360 of human MRPS22 (NP_064576.1). MAPLGTTVLLWSLLRSSPGVERVCFRARIQPWHGGLLQPLPCSFEMGLPRRRFSSEAAESGSPETKKPTFMDEEVQSILTKMTGLNLQKTFKPAIQELKPPTYKLMTQAQLEEATRQAVEAAKVRLKMPPVLEERVPINDVLAEDKILEGTETTKYVFTDISYSIPHRERFIVVREPSGTLRKASWEERDRMIQVYFPKEGRKILTPIIFKEENLRTMYSQDRHVDVLNLCFAQFEPDSTEYIKVHHKTYEDIDKRGKYDLLRSTRYFGGMVWYFVNNKKIDGLLIDQIQRDLIDDATNLVQLYHVLHPDGQSAQGAKDQAAEGINLIKVFAKTEAQKGAYIELTLQTYQEALSRHSAAS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56945
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus