missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRPS35 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98524MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MRPS35 Polyclonal antibody specifically detects MRPS35 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| MRPS35 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 28S ribosomal protein S28, mitochondrial, DKFZp762P093, MDS023,28S ribosomal protein S35, mitochondrial, MGC104278, mitochondrial ribosomal protein S28, mitochondrial ribosomal protein S35, MRP-S28, MRPS28S35mt, MRP-S35, S28mt | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPS35 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Endocrinology | |
| 60488 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu