missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSI1, Mouse anti-Human, Clone: 4A11, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova H00004440-M06.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDSSpécification
| MSI1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| musashi homolog 1 (Drosophila) | |
| - | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 4A11 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_002442 | |
| MSI1 | |
| MSI1 (NP_002433, 1 a.a. ∼ 87 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 4440 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu