Learn More
MST3 Antibody (3F2), Novus Biologicals™
Code produit 18389128 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18389128 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18389128 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00008428M04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mouse Monoclonal Antibody
MST3 Monoclonal antibody specifically detects MST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MST3
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 3F2
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH35578
Alias de gène EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Mammalian STE20-like protein kinase 3, MST-3, MST3serine/threonine kinase 24 (Ste20, yeast homolog), serine/threonine kinase 24, serine/threonine-protein kinase 24, STE20, STE20-like kinase 3, STE20-like kinase MST3, sterile 20-like kinase 3, STK3yeast)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène STK24 (AAH35578, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAHSPVQSGLPGMQNLKADPEELFTKLEKIGKGSFGEVFKGIDNRTQKVVAIKIIDLEEAEDEIEDIQQEITVLSQCDSPYVTKYYGSYLKDTKLWIIMEYLGGGSALDLLEPGPLDETQIATILREILKGLDYLHSEKKIHRDIKAANVLLSEHGEVKLADFGVAGQLTDTQIKRNTFVGTPFWMAPEVIKQSAYDSKADIWSLGITAIELARGEPPHSELHPMKVLFLIPKNNPPTLEGNYSKPLKEFVEACLNKEPSFRPTAKELLKHKFILRNAKKTSYLTELIDRYKRWKAEQSHDDSSSEDSDAETDGQASGGSDSGDWIFTIREKDPKNLENGALQPSDLDRNKMKDIPKRPFSQCLSTIISPLFAELKEKSQACGGNLGSIEELRGAIYLAEEACPGISDTMVAQLVQRLQRYSLSGGGTSSH
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8428
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ