Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS
Obtenez une volatilité maximale à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS.
125.89€ - 829.00€
Code produit | Marque | Composants standard | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants standard | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11587670
|
Thermo Scientific™
TS-48911 |
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) | 10 g |
125.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11786957
|
Thermo Scientific™
TS-48910 |
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) | 10 ampoules de 1 ml |
232.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11507680
|
Thermo Scientific™
TS-48914 |
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) | 100 mL |
829.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11567851
|
Thermo Scientific™
TS-48915 |
MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-(triméthylsilyl)-acétamide, chlorotriméthylsilane) | 10 ampoules de 1 ml |
220.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11597670
|
Thermo Scientific™
TS-48913 |
MSTFA (N-Méthyl-N-triméthylsilyltrifluoroacétamide) | 25 ml |
287.00€
25mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS pour l’analyse GC des composés à élution précoce qui autrement seraient masqués sur le chromatogramme. Le MSTFA, le TMS-amide le plus volatile disponible, et son sous-produit le N-méthyltrifluoroacétamide éluent généralement avec le front du solvant, permettant ainsi d’analyser les dérivés du TMS de petites molécules. L’ajout du TMCS Thermo Scientific™ facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul.
- Force de donneur de triméthylsilylés comparable à celle du BSA et du BSTFA
- Réagit pour remplacer les hydrogènes labiles sur une large gamme de composés polaires dotés d’un groupe -Si(CH3)3
- Utilisé pour la préparation de dérivés volatils et thermiquement stables pour la GC et la MS
- Sous-produit volatil, le N-méthyltrifluoroacétamide présente un temps de rétention encore plus faible que le MSTFA
- Les dérivés TMS de petites molécules peuvent souvent être analysés après dérivatisation à l’aide de MSTFA car les sous-produits et le réactif lui-même éluent généralement avec le front du solvant
- L’ajout du TMCS Thermo Scientific facilite la dérivatisation des amides, des amines secondaires et des composés hydroxyles entravés qui ne sont pas dérivés par le MSTFA seul.
Spécification
GC-MS | |
Inflammable, irritant |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.