missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSY2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.00€ - 507.00€
Spécification
| Antigène | MSY2 |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18545853
|
Novus Biologicals
NBP1-76283-0.025mg |
0.025 mg |
178.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18510294
|
Novus Biologicals
NBP1-76283 |
0.1 mg |
507.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MSY2 Polyclonal antibody specifically detects MSY2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| MSY2 | |
| Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| Contrin, CSDA3MGC45104, DBPC, DNA-binding protein C, Germ cell-specific Y-box-binding protein, MSY2 homolog, MSY2germ cell specific Y-box binding protein, Y box binding protein 2, Y-box-binding protein 2 | |
| Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy end of human YBX2. The immunogen is located within amino acids 300 - 350 of YBX2. Amino Acid Squence: RPEPQRPRNRPYFQRRRQ | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| NP_057066 | |
| 51087 | |
| IgG | |
| Peptide affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit