Learn More
HUBER Tuyaux métalliques, modèle MT-350-3
Tuyau en silicone lisse
Marque: HUBER 9277
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Métal
- Température minimale : -100°C
- Température maximale : 350°C
- Longueur : 3 m
- Isolation : Isolation spéciale avec tuyau en silicone lisse supplémentaire, extrémités recouvertes de bouchons en silicone
Spécification
Filetage M24 x 1,5 | |
3000 mm | |
1 de chaque | |
Tuyau |
Métal | |
12 mm | |
3,9 kg |