Learn More
MTCH1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00€ - 470.00€
Spécification
Antigène MTCH1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18657491
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93766-0.02ml
0.02 mL
201.00€
0.02mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18635561
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93766-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.01mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MTCH1 Polyclonal antibody specifically detects MTCH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
MTCH1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
23787
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
cell proliferation-inducing protein 60, CGI-64, MGC131998, mitochondrial carrier homolog 1, mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans), Presenilin-associated protein, PSAPPIG60
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-250 of human MTCH1 (NP_001258570.1). LYVKLLIQVGHEPMPPTLGTNVLGRKVLYLPSFFTYAKYIVQVDGKIGLFRGLSPRLMSNALSTVTRGSMKKVFPPDEIEQVSNKDDMKTSLKKVVKETSYEMMMQCVSRMLAHPLHVISMRCMVQFVGREAKYSGVLSSIGKIFKEEGLL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.