missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTF1 Antibody (MTF1/2649), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18594521 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18594521 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18594521 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308238IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MTF1 Monoclonal antibody specifically detects MTF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MTF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MTF1/2649
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène metal regulatory transcription factor 1, metal-regulatory transcription factor 1, metal-responsive transcription factor 1, MGC23036, MRE-binding transcription factor, MRE-binding transcription factor-1, MTF-1, Transcription factor MTF-1, zinc regulatory factor, ZRF
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human MTF1 protein (Uniprot: Q14872)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4520
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.