missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTF1 Antibody (MTF1/2649), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08238F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MTF1 Monoclonal antibody specifically detects MTF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| MTF1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| metal regulatory transcription factor 1, metal-regulatory transcription factor 1, metal-responsive transcription factor 1, MGC23036, MRE-binding transcription factor, MRE-binding transcription factor-1, MTF-1, Transcription factor MTF-1, zinc regulatory factor, ZRF | |
| Recombinant full-length human MTF1 protein (Uniprot: Q14872) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MTF1/2649 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 4520 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu