Learn More
MTF1 Monoclonal Antibody (OTI1G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA805438
Description
This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE).Spécification
| MTF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q14872 | |
| MTF1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-272 of human MTF1 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI1G4 | |
| Unconjugated | |
| MTF1 | |
| MTF-1, ZRF | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4520 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.