Learn More
MTF1 Monoclonal Antibody (OTI1G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA805438S
Description
MTF1 Monoclonal antibody specifically detects MTF1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| MTF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q14872 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4520 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI1G4 | |
| Unconjugated | |
| MTF1 | |
| metal regulatory transcription factor 1; metal response element binding transcription factor 1; metalloregulatory transcription factor; metal-regulatory transcription factor 1; metal-responsive transcription factor 1; MRE-binding transcription factor; MRE-binding transcription factor-1; Mtf1; MTF-1; Thyls; Transcription factor MTF-1; zinc regulatory factor; ZRF | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-272 of human MTF1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.