missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTMR9 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18209250 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18209250 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18209250 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP131078

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MTMR9 Polyclonal specifically detects MTMR9 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MTMR9
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.7mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formule 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gène DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8C8orf9, myotubularin related protein 8, myotubularin related protein 9, myotubularin-related protein 9
Symboles de gène(s) MTMR9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human MTMR9. The exact sequence is proprietary.
Poids moléculaire de l’antigène 63 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 66036
Spécificité du test Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rat (85%). Not yet tested in any other species.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.