missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC1 Antibody (CL8733) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Spécification
Spécification
| Antigène | MUC1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL8733 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formule | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Alias de gène | Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?