missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC12 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18283493 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18283493 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18283493 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP159719

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MUC12 Polyclonal specifically detects MUC12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MUC12
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Alias de gène MUC11, MUC-11, MUC-12, mucin 11, mucin 12, cell surface associated, mucin-11, mucin-12
Symboles de gène(s) MUC12
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to MUC12(mucin 12, cell surface associated) The peptide sequence was selected from the middle region of MUC12. Peptide sequence PSVLVGDSTPSPISSGSMETTALPGSTTKPGLSEKSTTFYSSPRSPDTTH.
Poids moléculaire de l’antigène 23 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10071
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.