Learn More
MUC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
Marque: Novus Biologicals NBP1-31231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MUC2 Polyclonal specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu