Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants à l’aide de boîtes préparées conformément à la norme CLSI.
22.35€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C to 10°C |
---|---|
Description | Mueller-Hinton Agar with 5% Sheep Blood |
Type de produit | Agar |
Quantité | 10/Pk. |
Code produit | Marque | Poids plein | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids plein | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13205339
|
Thermo Scientific™
PB5007A |
19,5 g ± 1 g |
22.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Effectuez les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants, et ce en sans effort, grâce aux boîtes de milieux de culture préparés contenant de la gélose Mueller-Hinton Thermo Scientific™ avec 5 % de sang de mouton. Une zone transparente et précise permet de déterminer si les bactéries sont résistantes ou sensibles aux antibiotiques utilisés. La gélose r Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton est conforme à la norme américaine CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) et à la norme européenne DIN (Deutsches Institut für Normung).
L’agar Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton est principalement utilisé pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST). Le milieu de culture est conçu et fabriqué conformément aux normes CLSI et peut être utilisé dans les procédures standard internationalement reconnues.L’inclusion d’amidon dans le milieu garantit que les facteurs toxiques produits lors de la croissance microbienne seront absorbés. Sa présence est souvent indispensable pour établir la croissance de très petits inocula.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Spécification
2°C to 10°C | |
Mueller-Hinton Agar with 5% Sheep Blood | |
Agar | |
10/Pk. |