missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O, VHG™
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
CAS | 16984-48-8/16887-00-6/24959-67-9/14797-55-8/14808-79-8/14265-44-2 |
Méthodes | Ion Chromatography |
Noms d’analytes ou de composants | Fluoride/Chloride/Bromide/Nitrate/Sulfate/Phosphate |
Conditions d’expédition | Room Temperature |
Certifications/Conformité | ISO 17034 |
Solvent or Matrix | Water |
Quantité | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fluoride 100 μg/mL/Chloride 200 μg/mL/Bromide 400 μg/mL/Nitrate 400 μg/mL/Sulfate 400 μg/mL/Phosphate 600 μg/mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Multi-Anion Standard 4: F- @ 100; Cl- @ 200; Br-, NO3-, SO4(-2) @ 400; PO4(-3) @ 600 μg/mL in H2O, VHG™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu