Learn More
Ansell Edmont™ Gants Marigold™ Multiplus 40
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Entièrement revêtus en PVC / nitrile haute performance
- Doublure en 100 % coton interlock sur la paume, le pouce et l’index
- Résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Revêtement de base intégralement en plastoprène plastifié supérieur, composé de résines et de plastifiants avec élastomères incorporés
- Forme anatomique pour une dextérité et un confort accrus
- Parfait pour les tâches impliquant des risques mécaniques et chimiques : entretien, nettoyage, usines pétrochimiques, usines.
Spécification
Spécification
| Description | Non anti-statique, non exempt de silicone |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Non |
| Matériau | PVC |
| Type de produit | Gants industriels |
| Dimensions | 10 |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Matériau de revêtement | Coton interlock |
| Doublure | Color: Blue |
| Afficher plus |