Learn More
Merck Plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS
Utilisation dans les applications à haut débit automatisées, notamment les dosages biologiques et la préparation d’échantillons. Les plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS sont non stériles, à usage unique et disponibles en plusieurs types de maille et tailles de pores pour répondre aux besoins des différentes applications.
Marque: Merck MZFCN0W10
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les dosages enzymatiques avec précipitation et purification de l’ADN.- Les parois latérales rigides offrent une compatibilité totale avec les systèmes automatisés / robotiques
- La conception unique de la plaque et les disques filtrants scellés individuellement empêchent la diaphonie entre les puits
- Les couvercles en plastique opaques empêchent le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
- Codage par code-barres disponible
- Conformes aux normes ANSI™ / SBS
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Opaque, Fond blanc | |
Barex | |
Non stérile | |
Dosages de liaison récepteur-ligand, préparation d’échantillons, précipité TCA | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8,55 cm |
Fibre de verre, maille de polyester | |
1,2 μm | |
Plaque MultiScreenHTS-FC | |
384 | |
0,09cmsup2/sup | |
10/boîte | |
1,28 cm | |
1,44 cm |